Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen
Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
Marke: Cytiva 10600039
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einzelne Folien.
- Hydrophobe Membranen aus PVDF
- Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond, 0.2 μm
- Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
- Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
- Ausgezeichnetes Blotten für M-Proteiner<20,000
- Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
Spezifikation
Hybond P | |
5/Pk. | |
PVDF |
Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary | |
Blatt | |
26 x 60 cm |