Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
451.00 € - 652.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Güte | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Güte | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15239814
|
Cytiva
10600021 |
Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden | 0,2 μm | Rolle |
451.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15249814
|
Cytiva
10600030 |
Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt | SEQ 0,2 μm | Rolle |
611.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15279884
|
Cytiva
10600022 |
Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen | LFP 0,2 μm | Rolle |
652.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind.Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen:Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Lieferung in Rollen.
- Hydrophobe Membranen aus PVDF
- Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond 0.2 μm
- Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
- Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
- Ausgezeichnetes Blotten für Mr<20,000-Proteine
- Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
Spezifikation
Rolle | |
4 m x 260 mm |