Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Marke: Cytiva 10600021
349.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind.Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen:Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Lieferung als Rollen.
- Hydrophobe Membranen aus PVDF
- Die geringe Porengröße verhindert den Probendurchlass ohne Bindung und erhöht die Proteinbindung über ein breites Spektrum von Molekulargewichten
Amersham Hybond 0.2 μm
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln, die zum schnellen Entfärben verwendet werden
- Speziell entwickelt zur Proteinsequenzierung und Festphasenanalyse von Aminosäuren
- Exzellente Blotting-Eigenschaften bei Proteinen mit Molmassen < 20,000
- Besonders optimiert für die Fluoreszenzdetektion bei Western Blot-Anwendungen
- Mit geringer Hintergrundfluoreszenz und hoher Empfindlichkeit
Spezifikation
Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden | |
Rolle | |
0,2 μm | |
Amersham™, Hybond™ |
363 bis 430 µg IgG/cm2 (Inkubationsmethode), 167 bis 199 µg BSA/cm2 (Inkubationsmethode) | |
Polyvinylidendifluorid (PVDF) | |
4 m x 260 mm | |
0,2 μm |