Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Plex Fluorescent Rainbow Marker
Optimiert für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting Detection System. Amersham™ ECL™ Plex fluoreszierende Rainbow Marker sind ideal für quantitative Western Blots.
116.49 € - 341.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Diese fluoreszierenden Regenbogenmarkierer sind für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting-Detektionssystem vorgesehen. |
---|---|
Farbe | Multi |
Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
Zusammensetzung | In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für quantitative Western Blots |
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10320125
|
Cytiva
RPN850E |
120 μl | In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert |
116.49 €
120 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10095554
|
Cytiva
RPN851E |
500 μl | In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert |
341.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Der Fortschritt der Protein-Elektrophorese kann überwacht und die Transfereffizienz und das Molekulargewicht der geblotteten Proteine bewertet werden, ohne dass dafür ein Anfärben erforderlich ist
- Wurde verbessert, um eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen zu ermöglichen
- Kann sofort verwendet werden
- Neben schärferen, intensiveren Banden in Gelen und Blots sind die Bandenabstände nun so gewählt, dass eine genauere Bestimmung des Molekulargewichts möglich ist
- Fluoreszierende Bilder unter Verwendung der Farbkanäle Cy3 und Cy5 sind damit ebenfalls möglich
Bestellinformation
Jede Packung mit 120 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 40 Minigels (10 x 8 cm) oder 20 großen Gels (20 x 20 cm). Jede Packung mit 500 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 160 Minigels (10 x 8 cm) oder 80 großen Gels (20 x 20 cm).
Spezifikation
Diese fluoreszierenden Regenbogenmarkierer sind für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting-Detektionssystem vorgesehen. | |
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Für quantitative Western Blots |
Multi | |
In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert | |
-20 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Monate
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-35.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 32.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.