Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Plex Fluorescent Rainbow Marker
Optimiert für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting Detection System. Amersham™ ECL™ Plex fluoreszierende Rainbow Marker sind ideal für quantitative Western Blots.
Marke: Cytiva RPN850E
110.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21982" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Fortschritt der Protein-Elektrophorese kann überwacht und die Transfereffizienz und das Molekulargewicht der geblotteten Proteine bewertet werden, ohne dass dafür ein Anfärben erforderlich ist
- Wurde verbessert, um eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen zu ermöglichen
- Kann sofort verwendet werden
- Neben schärferen, intensiveren Banden in Gelen und Blots sind die Bandenabstände nun so gewählt, dass eine genauere Bestimmung des Molekulargewichts möglich ist
- Fluoreszierende Bilder unter Verwendung der Farbkanäle Cy3 und Cy5 sind damit ebenfalls möglich
Bestellinformation
Jede Packung mit 120 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 40 Minigels (10 x 8 cm) oder 20 großen Gels (20 x 20 cm). Jede Packung mit 500 μl ist ausreichend für die Verwendung mit mindestens 160 Minigels (10 x 8 cm) oder 80 großen Gels (20 x 20 cm).
Spezifikation
Diese fluoreszierenden Regenbogenmarkierer sind für die Verwendung mit dem ECL Plex Western Blotting-Detektionssystem vorgesehen. | |
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Für quantitative Western Blots | |
-20 °C |
Multi | |
In 35 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert | |
120 μl | |
12 Minigel-Beladungen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-35.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 32.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.