Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
Marke: Cytiva RPN3001
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beinhaltet: 45-000-922 und 45-000-923: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Beschreibung
- Direkte Sondenmarkierung in einer 10-minütigen Reaktion, 1 Stunden von der Hybridisierung zum Nachweis mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
- Keine Handhabung, kein Abfall und kein regulatorischer Aufwand im Zusammenhang mit der Nutzung von Radioaktivität.
- Kein Stripping von Blots vor der erneuten Verwendung erforderlich.
- Schneller und einfacher Nachweis von mittleren bis hohen Zielmengen bei Anwendungen wie Kolonie/Plaque-Tests oder Dot-Blots und PCR-Produktanalysen.
- Einheitliche Ergebnisse mit starken Signalen und sehr geringem Hintergrundrauschen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
DNA labeling reagent (2 x 0.5mL); Glutaraldehyde solution (2 x 0.5mL); Water (2 x 1.0mL); l Hind III control DNA 10μg/mL (2 x 0.1mL); Gold hybridization buffer (2 x 500mL); Blocking agent (2 x 25g); ECL detection reagent 1 (2 x 125mL); ECL detection reagent 2 (2 x 125mL) | |
Zur Markierung von 1 μ0 g Nukleinsäure |
Kolonie- oder Plaque-Tests, Dot-Blotting und PCR-Produktanalysen | |
ECL Direct Labeling and Detection System | |
20 min |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glutaral, urea, sodium dodecyl sulphate