Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Artikelnummer. p-3676034 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
Ausreichend für 4000 cm2
Etiketten 5 μg Nukleinsäure
Für 2.000 cm2-Membran
Für 4000 cm2-Membran
Zur Beschriftung 5 μg
Zur Markierung von 1 μ0 g Nukleinsäure
Produkttyp:
ECL Direct Labeling and Detection System
ECL Gold Hybridisierungspuffer
ECL-Nachweisreagenzien
ECL Direct Labeling-Modul
Packungsgröße:
1 Stück
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 10733797
Marke: Cytiva RPN3005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
45-000-922 und 45-000-923: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
    • Direkte Sondenmarkierung in einer 10-minütigen Reaktion, 1 Stunden von der Hybridisierung zum Nachweis mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
    • Keine Handhabung, kein Abfall und kein regulatorischer Aufwand im Zusammenhang mit der Nutzung von Radioaktivität.
    • Kein Stripping von Blots vor der erneuten Verwendung erforderlich.
    • Schneller und einfacher Nachweis von mittleren bis hohen Zielmengen bei Anwendungen wie Kolonie/Plaque-Tests oder Dot-Blots und PCR-Produktanalysen.
    • Einheitliche Ergebnisse mit starken Signalen und sehr geringem Hintergrundrauschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolonie- oder Plaque-Tests, Dot-Blotting und PCR-Produktanalysen
Enthält DNA-Markierungsreagenz 0,5 ml; Glutaraldehydlösung 0,5 ml; Wasser 1,0 ml; l Hind III Kontroll-DNA (10 μg/ml) 0,1 ml; Gold Hybridisierungspuffer 500 ml; Blockierungsmittel 25 g
Produkttyp ECL Direct Labeling-Modul
Menge Zur Beschriftung 5 μg
Prüfzeit 20 min
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.