Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
Marke:  Cytiva RPN3000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10269004
  • 1079.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 45-000-922 und 45-000-923: Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Beschreibung
Beschreibung
    • Direkte Sondenmarkierung in einer 10-minütigen Reaktion, 1 Stunden von der Hybridisierung zum Nachweis mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
    • Keine Handhabung, kein Abfall und kein regulatorischer Aufwand im Zusammenhang mit der Nutzung von Radioaktivität.
    • Kein Stripping von Blots vor der erneuten Verwendung erforderlich.
    • Schneller und einfacher Nachweis von mittleren bis hohen Zielmengen bei Anwendungen wie Kolonie/Plaque-Tests oder Dot-Blots und PCR-Produktanalysen.
    • Einheitliche Ergebnisse mit starken Signalen und sehr geringem Hintergrundrauschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
DNA-Kennzeichnungsreagenz 0,5 ml; Glutaraldehydlösung 0,5 ml; Wasser 1,0 ml; l Hind III-Kontroll-DNA (10 μg/ml) 0,1 ml; Gold-Hybridisierungspuffer 500 ml; Blockierungsmittel 25 g; ECL-Nachweisreagenz 1 125 ml; ECL-Nachweisreagenz 2 125 ml
Etiketten 5 μg Nukleinsäure
Kolonie- oder Plaque-Tests, Dot-Blotting und PCR-Produktanalysen
ECL Direct Labeling and Detection System
20 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P235-Kühl halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glutaral, urea, sodium dodecyl sulphate