Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ System für direkte Beschriftung/Detektion von Nukleinsäure
Zur schnellen und einfachen Erkennung von mittleren bis hohen Zielmengen. Das Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ System zur direkten Kennzeichnung/Detektion von Nukleinsäure basiert auf der direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit Meerrettichperoxidase (HRP) in einer einfachen 20-minütigen chemischen Reaktion
Marke: Cytiva RPN2105
Beinhaltet: 45-000-922 und 45-000-923: Kennzeichnungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Detektionsreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer
Beschreibung
- Direkte Sondenmarkierung in einer 10-minütigen Reaktion, 1 Stunden von der Hybridisierung zum Nachweis mit ECL Direct, Hybond N+ und Hyperfilm ECL.
- Keine Handhabung, kein Abfall und kein regulatorischer Aufwand im Zusammenhang mit der Nutzung von Radioaktivität.
- Kein Stripping von Blots vor der erneuten Verwendung erforderlich.
- Schneller und einfacher Nachweis von mittleren bis hohen Zielmengen bei Anwendungen wie Kolonie/Plaque-Tests oder Dot-Blots und PCR-Produktanalysen.
- Einheitliche Ergebnisse mit starken Signalen und sehr geringem Hintergrundrauschen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Blockierungsmittel, ECL-Nachweisreagenzien und ECL-Gold-Hybridisierungspuffer | |
Für 4000 cm2-Membran |
Kolonie- oder Plaque-Tests, Dot-Blotting und PCR-Produktanalysen | |
ECL-Nachweisreagenzien | |
20 min |