Learn More
Invitrogen™ MgCl2 (1 M)
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9530G
50.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10418464
  • 75.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen 1 M MgCl2-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogens nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, in denen eine Kontamination mit Nukleasen verhindert wird. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnesiumchlorid
1 M
Ambion™
100 ml
Flüssig
Bei Raumtemperatur lagern.
RNA-Anwendungen
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2827297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9530G
Chargennummer2792252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9530G
Chargennummer2837731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9530G
Chargennummer2921199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9530G
Chargennummer2891140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9530G
Name des Produkts
Invitrogen™ MgCl2 (1 M) > 100 ml