Learn More
Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung
Stabilisieren Gefäße und Glaswaren, ohne diese zu zerkratzen. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung verfügen eine weiche Beschichtung der O-förmigen Bleiringe. In vier Größen für eine Vielzahl von Kolbengrößen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ HS8882D
40.85 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11717894
  • 57.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ringe in O-Form stabilisieren Gefäße und Laborgeräte
  • Können auch dazu verwendet werden, Gefäße in Wasserbädern unterzutauchen
  • Bleiringe mit Vinylbeschichtung verursachen keine Abdrücke oder Kratzer auf Tischen und Laborgeräten
  • In mehreren Größen erhältlich, passend für verschiedene Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Bleiring
Blau
Blei
Keine
Je 1
4,5 in.
70 mm
970 g
Nicht autoklavierbar
Kolben (1000 bis 4000 ml)
Rund
Unsteril
2,8 in.
115 mm
34.2 oz.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung > Innendurchmesser: 70 mm; ausreichend für: Für 1.000 bis 4.000 ml; Gewicht: 970g