Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
Keine RNA-Aufreinigung erforderlich
912.00 € - 3940.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, MJ Chromo4, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System |
Produktlinie | CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™ |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR |
Beinhaltet: 10 ml Resuspensionspuffer; 1 ml Lyseverbesserer; 500 μl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/μl); 160 μl 10x DNase I-Puffer; 400 μl 25 mM EDTA; 100 μl SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25 ml 2x-Reaktionsgemisch; 1 ml 50 mM MgSO4; 2 ml DEPC-behandeltes Wasser; 10 μl HeLa Total RNA (10 ng/μl); 100 μl ROX Referenzfarbstoff
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043982
|
Invitrogen™
11753100 |
100 Reaktionen |
912.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10308782
|
Invitrogen™
11753500 |
500 Reaktionen |
3940.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit sorgt für höchst empfindliche und spezifische Echtzeit-qPCR-Ergebnisse direkt aus Zellen und ohne RNA-Aufreinigungsschritt.
- Effizienz: bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für höheren Durchsatz
- Anwenderfreundlichkeit: Enzymgemisch sowohl mit SuperScript™ III Reverse-Transkriptase als auch Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
- Empfindlichkeit: kein separater RNA-Isolationsschritt für größere Empfindlichkeit dank weniger Probenverlusten
- Breiter Detektionsbereich: Target-Erkennung bei Proben mit einzelner Zelle bis zu 10.000 Zellen
- Vielseitigkeit: kompatibel mit einer Vielzahl von Zelllinien und Proben, die mittels Laser Capture Microdissection (LCM) erfasst wurden
Ideal für Ihre qRT-PCR-Anwendung
Die CellsDirect-Technologie ist für Genexpressionsstudien mit begrenzten Proben validiert. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz durch Vermeidung von teuren, zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsschritten ausgelegt. Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit kann zudem zur Detektion genomischer DNA-Targets verwendet werden. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits können zusammen mit Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan™ oder LUX™ fluorogene Primer) verwendet werden.
Dieses Kit enthält ein separates Röhrchen mit ROX™ Referenz-Farbstoff. Ein gleichwertiges Kit mit ROX Referenzfarbstoff in 2X Reaktionsgemisch ist ebenfalls verfügbar.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, MJ Chromo4, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
RT-PCR | |
Zellen |
Schnell oder standardmäßig | |
CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™ | |
2X |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.