Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
Keine RNA-Aufreinigung erforderlich
Marke:  Invitrogen™ 11753100
775.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043982
  • 912.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 10 ml Resuspensionspuffer; 1 ml Lyseverbesserer; 500 μl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/μl); 160 μl 10x DNase I-Puffer; 400 μl 25 mM EDTA; 100 μl SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25 ml 2x-Reaktionsgemisch; 1 ml 50 mM MgSO4; 2 ml DEPC-behandeltes Wasser; 10 μl HeLa Total RNA (10 ng/μl); 100 μl ROX Referenzfarbstoff
Beschreibung
Beschreibung
Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit sorgt für höchst empfindliche und spezifische Echtzeit-qPCR-Ergebnisse direkt aus Zellen und ohne RNA-Aufreinigungsschritt.
  • Effizienz: bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für höheren Durchsatz
  • Anwenderfreundlichkeit: Enzymgemisch sowohl mit SuperScript™ III Reverse-Transkriptase als auch Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • Empfindlichkeit: kein separater RNA-Isolationsschritt für größere Empfindlichkeit dank weniger Probenverlusten
  • Breiter Detektionsbereich: Targetsrkennung bei Proben mit einzelner Zelle bis zu 10.000 Zellen
  • Vielseitigkeit: kompatibel mit einer Vielzahl von Zelllinien und Proben, die mittels Laser Capture Microdissection (LCM) erfasst wurden
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf Bei der herkömmlichen quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) muss zuerst RNA aus Zellen in einem sehr zeitintensiven Verfahren isoliert werden, was zu Materialverlusten führen kann. Mit dem CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit lysieren Sie die Zellen und fügen das vollständige Lysat direkt zu einer einstufigen qRT-PCR-Reaktion bei minimaler Handhabung und minimalem Probenverlust hinzu.
Ideal für Ihre qRT-PCR-Anwendung
Die CellsDirect-Technologie ist für Genexpressionsstudien mit begrenzten Proben validiert. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz durch Vermeidung von teuren, zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsschritten ausgelegt. Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit kann zudem zur Detektion genomischer DNA-Targets verwendet werden. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits können zusammen mit Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan™ oder LUX™ fluorogene Primer) verwendet werden.
Dieses Kit enthält ein separates Röhrchen mit ROX™ Referenz-Farbstoff. Ein gleichwertiges Kit mit ROX Referenzfarbstoff in 2X Reaktionsgemisch ist ebenfalls verfügbar.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 10 ml Resuspensionspuffer
• 1 ml Lyseverstärker
• 500 µl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/µl)
• 160 µl 10X DNase I-Puffer
• 400 µl 25 mM EDTA
• 100 µl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix
• 2 × 1,25 ml 2X Reaktionsgemisch
• 1 ml 50 mM MgSO4
• 2 ml DEPC-behandeltes Wasser
• 10 µl HeLa Gesamt-RNA (10 ng/µl)
• 100 µl ROX™ Referenzfarbstoff (bei -–20 °C im Dunkeln lagern)
Das Kit wird auf Trockeneis geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden
Schnell oder standardmäßig
CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™
RT-PCR
100 Reaktionen
Primer-Sonde
7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, MJ Chromo4, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
100 Reaktionen
2X
Zellen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.