Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Aluminium
Das Aalborg™ Nadelventil für Aluminium-Durchflussmesser ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Dienstleistungen konzipiert.
68.00 € - 128.00 €
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 65 °C |
---|---|
Typ | Standardventil |
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11892350
|
Aalborg™
VCHAB |
60.000 ml/min | Hoher Durchfluss | 3500 ml/min |
68.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11708798
|
Aalborg™
VCMAB |
20.000 ml/min | Mittlerer Fluss | 1200 ml/min |
68.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11882350
|
Aalborg™
VCL-AB |
2.400 ml/min | Geringer Durchfluss | 130 ml/min |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Gehäuse bestehen aus eloxierten Aluminium, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
65 °C | |
Standardventil |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Aluminium