Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche
Für den Einsatz in der Dünnschichtchromatografie entwickelt. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche bestehen aus Aluminiumoxidschichten und verfügen über einen Fluoreszenzindikator für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm). Eine Aktivierung der Schichten vor der Verwendung wird empfohlen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10659581
  • 104.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ALUGRAM™ Alox N/UV254 sind Aluminiumplatten mit Aluminiumoxidschichten zur Verwendung in TLC. Sie verfügen über ein inertes organisches Bindemittel und einen manganaktivierten Zinksilikat-Indikator.
  • Für Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen
  • Aktivieren Sie die Aluminiumoxidschichten vor dem Gebrauch durch Erhitzen über 10 Minuten bei 120  C.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumbleche Alugram Alox N
50er-Packung
UV254
∼200 m2/g
5 x 20 cm
60 Å
HPTLC-Platten
Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen
0.2 mm