Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Aluminiumbleche
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Menge:
25er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
ALUGRAM™ Alox N/UV254 sind Aluminiumplatten mit Aluminiumoxidschichten zur Verwendung in TLC. Sie verfügen über ein inertes organisches Bindemittel und einen manganaktivierten Zinksilikat-Indikator.
- Für Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen
- Aktivieren Sie die Aluminiumoxidschichten vor dem Gebrauch durch Erhitzen über 10 Minuten bei 120 C.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminiumbleche Alugram Alox N |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | TLC-Platte |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen |
| Spezifische Oberfläche | ∼200 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0.2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |