Learn More
Aluminiumoxid, sauer, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10542992
Aluminiumoxid, sauer, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542992
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10542992
Marke: Thermo Scientific Acros 365750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2030.0°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.0 (5% aq. suspension, stirred)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15,35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number365750025,365750100,365750010
ChargennummerA0450656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number365750025,365750100,365750010
ChargennummerA0303504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number365750025,365750100,365750010
ChargennummerA0439268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2022 Catalog Number365750025,365750100,365750010
ChargennummerA0439096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2022 Catalog Number365750025,365750100,365750010
Produktidentifikator
  • Aluminium oxide, Brockmann I, acidic
Name des Produkts
Aluminiumoxid, sauer, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >