Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid, 90 Basisch
Marke: Macherey-Nagel™ 815010.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
50 bis 200 μm | |
9.5 ± 0.3 | |
1 kg | |
130 m2/g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid, 90 Basisch > Menge: 1 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur