Learn More
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack
Artikelnummer. p-7147931
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10/Rack)
Boxen (12/Rack)
Boxen (25/Rack)
Boxen (28/Rack)
Boxen (4/Rack)
Lose Gegenstände oder Kryoboxen
Positionen:
2 Tabletts/Gestell
3 Tabletts/Gestell
4 Tabletts/Gestell
4 Tabletts/Gestell (nicht im Lieferumfang enthalten)
5 Tabletts/Gestell
7 Tabletts/Gestell
Abmessungen (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 240 x 165 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15726418
Marke: Wesbart™ AH179/3UT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Racks are front loading with trays for quick access to cryoboxes and other stored items.
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (12/Rack)
Material Aluminum
Positionen 3 Tabletts/Gestell
Einschübe 3 Stufen
Zur Verwendung mit (Geräte) Suitable for 4 in. cryoboxes
Abmessungen (L x B x H) 560 x 140 x 420 mm