Learn More
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium/Epoxyd
Gemäß DIN 12897 hergestellt. Bochem ™ Lab-Jack Laborhebebühnen aus Aluminiumepoxid zeichnen sich durch eine weiterentwickelte Scherentechnik mit geringeren Toleranzen aus.
185.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Material | Aluminium-Epoxid |
---|---|
Höhe (metrisch) | 60 bis 275 mm |
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10776971
|
Bochem™
11020 |
160 mm |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10439870
|
Bochem™
11030 |
200 mm |
239.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10645991
|
Bochem™
11040 |
240 mm |
276.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Gemäß DIN 12897 hergestellt
- Maximale dynamische Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und maximale statische Belastbarkeit (Kg max. stat.) nach DIN 12897
- Kleinere Modelle (bis 240 x 240 mm, Typ 1) haben ein einfaches Handstellrad
- Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm, Typ 2) empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Ratsche, die mit einem speziellen Stellrad verbunden wird
Spezifikation
Aluminium-Epoxid | |
60 bis 275 mm | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium/Epoxyd