Learn More
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium/Epoxyd
Click to view available options
Länge (metrisch) Basis:
160 mm
200 mm
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Gemäß DIN 12897 hergestellt
- Maximale dynamische Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und maximale statische Belastbarkeit (Kg max. stat.) nach DIN 12897
- Kleinere Modelle (bis 240 x 240 mm, Typ 1) haben ein einfaches Handstellrad
- Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm, Typ 2) empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Ratsche, die mit einem speziellen Stellrad verbunden wird
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium-Epoxid |
| Höhe (metrisch) | 60 bis 275 mm |
| Länge (metrisch) Basis | 200 mm |
| Produkttyp | Laborjacke |
| Menge | Je 1 |