Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung
Vollständig rückstandsfrei entleerbar. Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innendichtung sind geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei. Besonders geeignet für die Lagerung, den Transport oder den Versand von Stoffen und Referenzproben, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen.
3.10 € - 30.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen |
---|---|
Material | Aluminium |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Verschlussmaterial | Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10609762
|
Buerkle™
0327-0038 |
38 mL |
3.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10501561
|
Buerkle™
0327-0060 |
60 ml |
3.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11826433
|
Buerkle™
0327-0120 |
120 mL |
6.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11836433
|
Buerkle™
0327-0300 |
300 mL |
5.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11846433
|
Buerkle™
0327-0600 |
600 ml |
6.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10247890
|
Buerkle™
0327-1200 |
1200 mL |
7.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15893944
|
Buerkle™
0327-3000 |
3000mL |
28.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15803954
|
Buerkle™
0327-5600 |
5600mL |
30.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Eine Aluminiumflasche, die besonders für die Lagerung oder den Transport von Substanzen und Referenzproben geeignet ist, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.- Reines Aluminium (Material AL 99.5)
- Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innendichtung aus Aluminium
- Mit UN-Zulassung
Spezifikation
Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen | |
Ja | |
Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium |
Aluminium | |
Rund | |
Manipulationssichere Schraubkappe |