Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Description
Eine Aluminiumflasche, die sich besonders für die Aufbewahrung, den Transport oder den Versand von Substanzen und Referenzproben eignet, die völlig unverändert aufbewahrt werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.
- Reines Aluminium (Material AL 99.5)
- Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innenversiegelung aus Aluminium
- Mit UN-Zulassung
Spécification
Spécification
Kapazität (metrisch) | 1200 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen |
Material | Aluminium |
Zertifizierung/Konformität | UN 1B1/x/250 |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 24,8 cm |
Verschlussmaterial | Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium |
Verschlusstyp | Manipulationssichere Schraubkappe |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu