Learn More
Aurintricarbonsäure Triammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458366
Aurintricarbonsäure Triammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458366
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11458366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15401.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein potenter Inhibitor von Ribonuklease und Topoisomerase II, indem es die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Es stimuliert Tyrosinphosphorylierungsprozesse, einschließlich des Jak2/STAT5-Signalwegs in NB2-Lymphomzellen, ErbB4 in Neuroblastomzellen und MAP-Kinasen, SHC-Proteine, Phosphoinositid-3-Kinase und Phospholipase C in PC12-Zellen. Aurintricarbonsäure hemmt die Apoptose in vielen Zelltypen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (800 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-58-4
Summenformel C22H23N3O9
Molekulargewicht (g/mol) 473.438
MDL-Nummer MFCD00040925
InChI-Schlüssel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aurintricarboxylic acid triammonium salt
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-Name triazan5-[(3-Carboxy-4-Oxidophenyl)-(3-Carboxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Oxidobenzoat
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminon
Schmelzpunkt 220°C to 225°C (decomposition)
Merck Index 14,322
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(800g/L).
Formelmasse 473.44
Geruch Geruchsneutral
pH 5.3
Menge 10 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10183196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Chargennummer10185006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Chargennummer10183195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
Chargennummer10176259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
ChargennummerL30U024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15401.30,A15401.09,A15401.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminon
Name des Produkts
Aurintricarbonsäure Triammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals >