Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
68.65 € - 70.35 €
Spezifikation
Produkttyp | AlphaLite™ Wischtücher |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
Länge (metrisch) | 22,9 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Breite (metrisch) | 22,9 cm |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11545355
|
Texwipe™
TX1008B |
150 Wischtücher/Packung Großpackung |
68.65 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15782386
|
Texwipe™
TX1008 |
150 Wischtücher/Packung |
70.35 €
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
- Leichter gestricktes Wischtuch aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Ausgezeichnete wirtschaftliche Wahl für das Wischen
- Im Reinraum gewaschen, für die niedrigsten Kontaminationsgrade
- Hervorragender Auslaufschutz und allgemeine Reinigungseigenschaften
Bestellinformation
Erhältlich gestapelt oder in Großpackungen mit zwei Innenbeuteln mit 75 Wischtüchern. Basisgewicht: 121 g/m2.
Spezifikation
AlphaLite™ Wischtücher | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
121 | |
Gestrickt | |
Reinraum |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |