Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20847AF532
Artikelnummer. 18547248
  • 729.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR
Monoclonal
Alexa Fluor 532
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein
0.1 mL
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
23600
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
AMACR/8350R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Name des Produkts
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 532