Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
Marke:  Grace™ 208TP54
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11389580
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
250 mm
5 μm
60 bis 110 m2/g
208 TP
5%
Ja
Polypeptide von 10000 bis zu 20000 M.W., Enzymverdau-Fragmente, natürliche und synthetische Peptide, für die Trennung von Polypeptiden
Kugelförmig
300 Å
L7
Silika
C8
HPLC-Säule