Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
Marke: Grace™ 208TP5215
![Encompass](/content/dam/fishersci/glyphs/encompass.png)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
2.1 mm | |
5 μm | |
5% |
150 mm | |
208TP C8 | |
TP |