Learn More
Grace™ Alltech™ Allsep™ IC Anionensäulen
Trennen Sie anorganische und organische Anionen mit unterdrücktem und nicht unterdrücktem Nachweis
N.V.
Spezifikation
Flussrate | 1,2 ml/min |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einzelne Ionenchromatographie-Säule |
Ionenaustauschgruppe | Anion |
Max. Druck | 2000 psi (138 bar) |
Lösungsmittelkompatibilität | Bikarbonat/Karbonat |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362011
|
Grace™
51200 |
Edelstahl |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11382011
|
Grace™
51209 |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Hydrophile Eigenschaften bieten bei allen Anionen eine symmetrische Peakform
- Kompatibel mit gängigen mobilen IC-Phasen wie Natriumbicarbonat/Carbonat, p-Hydroxybenzoesäure, Phthalsäure, Succinsäure und Natriumoctansulfonat
- Vorverpackt mit einem robusten hydrophilen Methacrylat-Anionenaustauscher mit quaternären Aminfunktionen
- Stabil bei pH-Werten von 2 bis 10 und in einer Konzentration des organischen Modifikators von 0 bis 100 %
- Weisen eine hervorragende Trennleistung zwischen Fluorid und dem Water Dip auf und sind somit eine ausgezeichnete Wahl für die Fluorid-Quantifizierung
- Geeignet für die EPA-Methode 300.0 “Bestimmung anorganischer Anionen in Wasser”
Spezifikation
1,2 ml/min | |
Anion | |
Bikarbonat/Karbonat | |
Säulen für Ionenchromatographie | |
Allsep™ Methacrylat |
Einzelne Ionenchromatographie-Säule | |
2000 psi (138 bar) | |
7 μm | |
7 μm | |
Methacrylat-basierter Anionenaustauscher mit quaternärem Amin |