missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate
Alexa Fluor™ 647-Poly-GT-Peptidsubstrat
304.00 € - 846.00 €
Spezifikation
Farbe | Fernrot |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Form | Flüssig |
Substrat | Zufälliges Glu:Tyr-Polymer im Verhältnis 4:1 |
Substrate Properties | Peptid-basiertes Substrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10489864
|
Invitrogen™
PV5693 |
1 nmol |
304.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10054044
|
Invitrogen™
PV5836 |
10 nmol |
846.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ein allgemeines Peptidsubstrat mit AlexaFluor647-Markierung, das aus einem Polymer Glutamat und Tyrosin besteht, das zur Überwachung der Tyrosinkinase-Aktivität verwendet wird.Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Eu-PY20-Antikörper (PV5696) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Spezifikation
Fernrot | |
Flüssig | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Tyrosinkinasen | |
Alexa Fluor™ 647 | |
TR-FRET |
Fluoreszent | |
Zufälliges Glu:Tyr-Polymer im Verhältnis 4:1 | |
Kinase-Substrat | |
340⁄665 | |
Trockeneis | |
EGFR |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.