Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate
Alexa Fluor™ 647-Poly-GT-Peptidsubstrat
Marke:  Invitrogen™ PV5836
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054044
  • 846.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ein allgemeines Peptidsubstrat mit AlexaFluor647-Markierung, das aus einem Polymer Glutamat und Tyrosin besteht, das zur Überwachung der Tyrosinkinase-Aktivität verwendet wird.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Eu-PY20-Antikörper (PV5696) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Spezifikation
Spezifikation
10 nmol
AlexaFluor™ 647-Poly-GT-Peptidsubstrat in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20°C lagern.
Flüssig
Alexa Fluor™
Zufälliges Glu:Tyr-Polymer im Verhältnis 4:1
Kinase-Substrat
340⁄665
Alexa Fluor™ 647
Trockeneis
TR-FRET
Fernrot
Fluoreszent
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kombination mit dem LanthaScreen™ EU-PY20-Antikörper (PV5696) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, LanthaScreen™ Kinase-Aktivitäts-Assays
10 nmol
Peptid-basiertes Substrat
Tyrosinkinasen
Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptid-Substrat,10 nmol, 30 μM-Konzentration, General Alexa Fluor647 -markiertes Peptid-Substrat, bestehend aus einem Glutamat Polymer und Tyrosin, das zur Überwachung der Tyrosin-Kinase-Aktivität verwendet wird
Alexa Fluor™ 647- Poly-GT Peptid-Substrat
–20 °C
EGFR