Learn More
VEE GEE Alcohol Tralle and Proof Hydrometer
Verify the alcohol content of distilled spirits with our Alcohol Hydrometer with Tralle and proof scales.
33.60 € - 66.30 €
Spezifikation
Typ | Alkohol-Hydrometer |
---|---|
Schritten | Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2% |
Enthält | Internal thermometer for measuring solution temperature from -10°F to +100°F. |
Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Alcohol Range | Tralle/Proof Range: 0 to 100%/0 to 200 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17886463
|
VEE GEE
6612-1 |
30.5 cm |
33.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816473
|
VEE GEE
6612-2TS |
35.5 cm |
66.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- SafetyBLUE Fill
- Thermometer: Measures from -10 to +100°F
- Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Not for use with Beer or Wine
Spezifikation
Alkohol-Hydrometer | |
Internal thermometer for measuring solution temperature from -10°F to +100°F. | |
Tralle/Proof Range: 0 to 100%/0 to 200 |
Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2% | |
15.5°C (60°F) |