Learn More
VEE GEE Alcohol Tralle and Proof Hydrometer
Verify the alcohol content of distilled spirits with our Alcohol Hydrometer with Tralle and proof scales.
Marke:  VEE GEE 6612-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886463
  • 33.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SafetyBLUE Fill
  • Thermometer: Measures from -10 to +100°F
  • Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Not for use with Beer or Wine
Spezifikation
Spezifikation
Alkohol-Hydrometer
30.5 cm
15.5°C (60°F)
Tralle/Proof Subdivisions/Tolerance: 1%/ ±1%, 2%/ ±2%
Internal thermometer for measuring solution temperature from -10°F to +100°F.
Tralle/Proof Range: 0 to 100%/0 to 200