Learn More
BINDER™ Alarm Output
Alarm output, zero-voltage, accessible via 3-pin clamping sleeve
Marke:  BINDER™ 8012-2502
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238373
  • 443.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alarm output
  • Zero-voltage
  • Accessible via 3-pin clamping sleeve (max. 24V/2.5A)
  • Acoustic signal that can be switched off
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Copper
Analog Output
Name des Produkts
BINDER™ Alarm Output > For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600