Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
30.00 € - 70.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17722068
|
Notrax
410S0323BL |
91 cm | 60 cm |
30.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17752068
|
Notrax
410S0335BL |
150 cm | 91 cm |
70.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17732058
|
Notrax
410C0324BL |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17762058
|
Notrax
410C0336BL |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17792058
|
Notrax
410C0348BL |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Schwarz | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |