Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
Marke:  Notrax 410S0323BL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17722068
  • 30.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geripptes Muster verbessert die Traktion
  • Der grundlegende Arbeitskomfort ergibt sich aus einer 94 mm dicken Arbeitsplattform sowie der Konstruktion mit mikrozellullärem Vinyl, das aus Millionen von Luftblasen besteht und grundlegende ergonomische Eigenschaften bietet
  • Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
Mikrozelluläres Vinyl
60 cm