Learn More
Syngene™ Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation
GREENER_CHOICE
Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
Marke:  Syngene™ SYN-32PWTLF-E
7208.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16524341
  • 7985.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Ausführung
  • Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
  • Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
  • Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Arbeitsstation
UV-Steuerung
32 in.
UL-, CSA- und CE-zugelassen
220 V
81,28 cm
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation > Breite: 32 Zoll, (81,28 cm)