Learn More
3M™ Aircare™ Filtereinheit ACU-04
Die 3M™ Aircare™ Filtereinheit ACU-04 liefert qualitativ hochwertige Luft aus einer externen Druckluftquelle, indem Wasser- und Öltröpfchen, feste Partikel und Gerüche entfernt werden.
Marke: 3M™ 7100035348
717.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leitet Luft von höchster Qualität an das Atemschutzsystem mit Druckluftversorgung und die Druckluftwerkzeuge weiter, indem Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Partikel und Gerüche aus der Einheit entfernt werden, die mit Druckluft versorgt wird
- Freistehende Einheit
- Für bis zu drei Anwender oder zwei Anwender plus Luftwerkzeug geeignet
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Gehäuse ACU-04 | |
Aircare™ Filtrationseinheiten zur Bodenmontage |
Hellgrau | |
0,433 x 0,315 x 0,255 m |