Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.620
Artikelnummer. p-7221814 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzfilter
Luftreiniger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17232534
Marke: Asecos™ 39327
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Air Purifier PURIFIAIR.620 reduces indoor viral loads and pollutant levels with a multi-component filter system.
  • Asecos PURIFIAIR.620 kann die Viruslast und die Verschmutzung in Innenräumen deutlich reduzieren
    • Entfernt Schimmelsporen, Pollen und Allergene
    • Beseitigt Keime und Bakterien und neutralisiert sie
    • Filtert kontinuierlich Feinstaubpartikel heraus
    • Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus Innenraumatmosphäre
    • Der integrierte PM1.0-Sensor und das Farbdisplay ermöglichen es dem Anwender, die Partikelkonzentration in Innenräumen in vier Stufen von grün (niedrig) bis rot (hoch) schnell zu identifizieren und abzulesen
    • Die integrierte Kombination aus Vorfiltern, einem E12 EPA-Filter und einem H14 HEPA-Filter gemäß EN 1822 hat einen Wirkungsgrad von bis zu 99,995 % und hält Partikel von 0,1 bis 0,3 μm aus
    • H14 HEPA-Filter werden in Bereichen eingesetzt, in denen der Schutz vor Infektionen eine Schlüsselrolle spielt
    • Durch das mobile Design kann der Luftreiniger flexibel in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden
  • 1 Gerät für SA-Volumenstrom von 160 bis 620 m³/h (5 Betriebsstufen) und eignet sich für ca. 100 m³ Raumvolumen (entspricht einer Fläche von 40 m² und einer Raumhöhe von 2,5 m)
    • In größeren Räumen sollte eine größere Anzahl von Geräten verwendet werden
    • Die Räume müssen mit natürlicher oder technischer Belüftung mit Frischluft versorgt werden
    • Luftreiniger sollten nicht als Ersatz für eine Frischluftzufuhr betrachtet werden
    • Effiziente Ergebnisse über die Zeit nur, wenn der Filter regelmäßig entsprechend der elektronischen Anzeige ausgetauscht wird
    • Große Filtereinheiten sorgen für eine lange Lebensdauer
    • Geringer Energiebedarf führt zu geringen Nutzungskosten
Spezifikation
Effizienz 0,99995
Filtertyp Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter
Luftstromrate 620 m3/h im Volllastbetrieb
Gewicht (metrisch) 14 kg
Höhe (metrisch) 669 mm
Menge 1
Tiefe (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Produkttyp Luftreiniger
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität