Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess NATURA, Einzelblatt-Toilettenpapier, 1-lagig, weiß,
Weißes, 2-lagiges Toilettenpapier. Perfekt für stark frequentierte Bereiche. Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit. Weich, reißfest und saugfähig mit intelligenter Faltung, sodass die Tücher nicht reißen. Reduziert Verschwendung.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8036
92.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Toilettenpapier-Einzelblattsystem aus 100 % Recyclingmaterial
- Qualität in Verbindung mit praktischem Nutzwert und Wirtschaftlichkeit
- Vollständig biologisch abbaubar, vermindert das Risiko verstopfter Abwasserleitungen
- kombinierbar mit 6946, 6990, 6975 und 8972
Spezifikation
Toilettenpapier | |
18.6 cm | |
11 cm | |
Weiß | |
High Traffic Washrooms | |
2-ply |
7.3 in. | |
4.3 in. | |
Papier | |
18.6 x 11 cm | |
32 x 500 Blatt |