Learn More
Liebherr™ Air-Cooling Ice Maker
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Production of cubes at -5°C
- Output range of 21 to 33kg/day
- Storage reserve capacity from 4 to 16k
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur (metrisch) | 10 bis 43 °C |
| Zertifizierung/Konformität | CE-ISO9001 Regelungen: 2000-CSV-IMQ-GS |
| Kühlungsart | Luft |
| Kapazität (metrisch) | 6 kg |
| Tiefe (metrisch) | 61 cm |
| Produkttyp | Eismaschine |
| Enthält | Luftgekühlter Kondensator mit Staubfilter |
| Hertz | 50 Hz |
| Material | Körper aus Stahl, Füße aus Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 39 cm |
| Mehr anzeigen |