Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Dann ist das B-499 Etikettenmaterial als Nylongewebe genau die richtige Wahl! Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170927
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitig - ideal zur Kennzeichnung von stark gekrümmten Oberflächen wie Kabel und Leitungen sowie für die allgemeine Laborkennzeichnung, Geräteplatten, Blenden und Klemmblöcke
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle und Reinigungsmittel
- Selbstklebend - Etiketten mit dauerhaftem Klebstoff haften zuverlässig auf glatten, rauen und pulverbeschichteten Oberflächen
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
-40 bis +194 °F | |
16 ft. x 1 in. | |
1 in. |
M5C-1000-499 | |
Schwarz auf Weiß | |
Kontinuierlich | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Klebeband/Kassette | |
0,0065 in. | |
16 ft. | |
2.54 cm |