Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Dann ist das B-499 Etikettenmaterial als Nylongewebe genau die richtige Wahl! Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
28.40 € - 70.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17900750
Unterlagen ansehen
Brady™
170802
0,375 x 0,825 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt
52.25 €
220 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17960740
Unterlagen ansehen
Brady™
170796
0,5 x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt
39.00 €
220 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17841809
Unterlagen ansehen
Brady™
170929
0,5 x 0,9 in. BMP51, M511 Ausgestanzt
62.50 €
200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17910670
Unterlagen ansehen
Brady™
170803
0,5 x 1 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt
65.85 €
180 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17900670
Unterlagen ansehen
Brady™
170808
1 x 1,9 in. BMP41, BMP51, M511 Ausgestanzt
44.85 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17871809
Unterlagen ansehen
Brady™
170934
1,25 x 1,5 in. BMP51, M511 Ausgestanzt
70.70 €
160 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17940680
Unterlagen ansehen
Brady™
170793
16 ft. x 0,375 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich
28.40 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17940700
Unterlagen ansehen
Brady™
170794
16 ft. x 0,5 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich
30.60 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17900770
Unterlagen ansehen
Brady™
170795
16 ft. x 0,75 in. BMP41, BMP51, M511 Kontinuierlich
38.40 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17821759
Unterlagen ansehen
Brady™
170927
16 ft. x 1 in. BMP51, M511 Kontinuierlich
49.95 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17871779
Unterlagen ansehen
Brady™
170928
16 ft. x 1,5 in. BMP51, M511 Kontinuierlich
47.60 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vielseitig - ideal zur Kennzeichnung von stark gekrümmten Oberflächen wie Kabel und Leitungen sowie für die allgemeine Laborkennzeichnung, Geräteplatten, Blenden und Klemmblöcke
  • Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle und Reinigungsmittel
  • Selbstklebend - Etiketten mit dauerhaftem Klebstoff haften zuverlässig auf glatten, rauen und pulverbeschichteten Oberflächen
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863)
Schwarz auf Weiß
Nylongewebe
Unsteril
0,0065 in.
Dauerhaftes Acryl
Matt
Etiketten
-40 bis +194 °F