missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mörser komplett mit Pistill. Standardqualität: Arbeitsfläche von Reibekopf und Reibschalenhöhlung fehlerfrei. Massangaben sind circa Masse.φ Aussen: 125mm
φ Innen: 100mm
Volumen: 100mL
Spezifikation
60mm | |
Agate Mortar | |
Pestle |