Learn More
Cytiva Agarose NA-Medien
Hochreine Agarose zur Trennung von Nukleinsäuren, die als Substrate für Enzyme verwendet werden sollen. Cytiva&trade, Agarose-Nukleinsäuremedium mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen.
58.66 € - 2165.46 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Agarose |
Form | Fest |
Material | Agarose |
Schmelztemperatur | 60° bis 90 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10409764
|
Cytiva
17055401 |
10 g | N/A | ||||||
11534925
|
Cytiva
17-0554-02 |
100 g |
403.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10491455
|
Cytiva
17-0554-03 |
1 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Geliertemperatur 34 bis 37 °C
Spezifikation
Weiß | |
Fest | |
60° bis 90 °C |
Agarose | |
Agarose |