Learn More
Cytiva Agarose NA-Medien
Hochreine Agarose zur Trennung von Nukleinsäuren, die als Substrate für Enzyme verwendet werden sollen. Cytiva&trade, Agarose-Nukleinsäuremedium mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen.
Marke:  Cytiva 17-0554-02
347.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11534925
  • 403.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geliertemperatur 34 bis 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose NA wurde so vorbereitet, dass sie die optimale Kombination der folgenden Eigenschaften bietet: Zuverlässige Trennung von Nukleinsäuren, geringe Hemmung der Enzymaktivität auf wiedergewonnenen Materialien und hohe Gelstärke.
Agarose
Agarose mit niedriger Elektroendosmose (EEO) wird für die meisten DNA/RNA-Anwendungen empfohlen. Geeignet für alle analytischen Trennungen sowie die meisten präparativen Methoden.
60° bis 90 °C
Weiß
Fest
Agarose
100 g