Learn More
Agarose (mittlerer Schmelzpunkt/PCR-Qualität), Fisher BioReagents
262.26 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose |
Namenshinweis | Intermediate Melting |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
CAS | 9012-36-6 |
Farbe | Cremefarben |
Menge | 100 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase- and RNase-Free |
DNase | DNase-frei |
Elektroendosmose (EEO) | 0.12 max. |
Summenformel | C12H18O9 |