Learn More
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15825208
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825208 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15825208
Marke: Thermo Scientific J32802.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose LE
Physikalische Form Granulares, freies bis fließendes Pulver
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
Güte Molekularbiologie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer235257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer202126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer204444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer186663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Name des Produkts
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >