Learn More
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15835208
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15835208 Shop All Thermo Scientific Products
100 g, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15835208
Marke: Thermo Scientific J32802.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Specifications
Chemischer Name oder Material Agarose LE
Physikalische Form Granular bis fließendes Pulver
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Güte Molekularbiologie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer235257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer202126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer204444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
Chargennummer186663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberJ32802.14,J32802.36,J32802.22,J32802.A1,J32802.30
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >