Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung
Entwickelt für einfache, schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen, wie die DNA-Sequenzierung oder Einzelnukleotid-Polymorphismus-Analyse (SNP). Enzymatische Reinigung von PCR-Produkten in einem Schritt, die nicht integrierte Primer und dNTPs eliminiert.
1832.00 € - 4175.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen; eliminiert nicht integrierte Primer und dNTPs
Produkttyp Single-step Enzymatic PCR Cleanup Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15593677
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
78202.4X.1.ML
4 x 1 ml
1832.00 €
2000 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15503687
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
78205.10.ML
10 ml
4175.00 €
5000 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei hydrolytische Enzyme, Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), zusammen in einem speziell formulierten Puffer
  • 30-minütiges Protokoll
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen; eliminiert nicht integrierte Primer und dNTPs
Single-step Enzymatic PCR Cleanup Kit
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung